Läs mer
VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro-pumpsystem
Produktkod. 10628990 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Central- och Östeuropa
Flödeshastighet:
1,2 CFM
34 l/min
Pumptyp:
Membranpump
Vakuumsystem
missing translation for 'unitSize'
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10628990
missing translation for 'mfr': VACUUBRAND™ 20696710
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder
Model MD1C pump and solvent recovery system
Självreglerande vakuumkontroll för komplexa förångningar. VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro Pumping-system hittar och följer automatiskt kokkurvor och justerar sin egen drift för snabb, stötfri avdunstning utan ingrepp.
  • Sparar tid; kräver ingen programmering och minimal övervakning.
  • Slutför avdunstning eller koncentration upp till 30 % snabbare än med konventionell elektronisk kontroll.
  • Fångar upp nästan alla ångor vid pumpen.
  • Inkluderar en datorlänk för processvalidering.
  • Mycket låg energiförbrukning.
  • Start med en knapptryckning
  • Mycket litet utymme
  • Integral modell MD1C oljefri membranpump med korrosionsbeständig PTFE flödesväg
  • Gasballast rensar kontinuerligt systemet från kondensat
  • Tyst drift
  • Lågt underhåll
  • Standardmodeller har utloppskondensor; TE-modeller ersätter kondensorn med utlopp för torrisfälla
  • CVC3000 förlängningssats möjliggör fjärrmontering av kontroller från PC3001 VARIO pro (alla modeller)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderar Model MD1C pump and solvent recovery system
Motorhastighet 200 to 3000 rpm
Certifikat och efterlevnad NRTL
Elektriska krav 100/120 and 200/230 V 50/60 Hz
Material PTFE
Bullernivå 42 dBA
Pluggtyp Central- och Östeuropa
Temperatur (metrisk) lagring -10°C to +60°C
Wattal 0.16
Vikt (engelska) 18 lb.
Vikt (metrisk) 8.2 kg
Temperatur (engelska) Max. 104°F
Temperatur (metrisk) Max 40°C
Temperatur (metrisk) Min. 10°C
Flödeshastighet 34 l/min
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 19.4 in.
Total höjd (metrisk) 49.3 cm
Total längd (engelska) 11.81 in.
Total längd (metrisk) 30 cm
Total bredd (engelska) 13.42 in.
Pumptyp Vakuumsystem
Kapslingsklassificering IP20
Användningsområden Self-regulating vacuum control for complex evaporations
Maximalt tryck 1.1 bar
Spänning 100/120 and 200/230 V
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.