Läs mer
VACUUBRAND™ Pump olja
Produktkod. p-4492948 Handla allt Vacuubrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Produktkod. 10633952
Brand: VACUUBRAND™ 20687010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ersättningsolja för BrandTech Vacuubrand Roterande lamell och kemi-hybrid vakuumpumpar
  • Lågt ångtryck även vid höga temperaturer
  • Lågt oljeåterflöde
  • Motståndskraftig mot åldrande, nedbrytning
  • Minimal oxidation
  • Hygroskopisk
  • Innehåller alkaliskt vatten för att förhindra korrosion
  • Flampunkt: 264 °C
  • Viskositet vid 40 °C: 94 mm 2 /sek
  • Densitet vid 20 °C: 0,87 g/cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 l
För användning med Roterande lamellvakuumpump
Maximalt tryck <1 x 10-3 mbar