Läs mer
VACUUBRAND™ Roterande lamellvakuumpumpar: Inloppsseparatorer
Handla allt Vacuubrand Produkter
För användning med:
Modell RE2, RZ2, RE 2.5 (nr 2069715x) och RZ 2.5 (nr 2069812x) roterande lamellvakuumpumpar
Modell RE5, RZ5, RE6, RZ6, RE 2.5 (nr 2079715x) och RZ 2.5 (nr 2079812x) lamellvakuumpumpar
Modell RE8, RE9, RE16 och RZ8, RZ9, RZ16 vakuumpump med roterande skovlar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med VACUUBRAND Roterande lamellvakuumpumpar
- Inloppsseparatorer“ AK” hjälper till att förhindra att kondensat och partiklar kommer in i vakuumpumpen, vilket bevarar prestandan.
Notera: För RE/RZ 2.5: För lamellpumpar RE 2.5 (art.nr 2079715x) och RZ 2.5 (art.nr 2079812x) - beställ inloppsseparator 20698006. För lamellpumpar RE 2.5 (art.2069 och R7.5) (artikelnr 2069812x) - beställ inloppsseparator 20698000.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För att förhindra att kondensat och partiklar kommer in i vakuumpumpen |
| För användning med | Modell RE2, RZ2, RE 2.5 (nr 2069715x) och RZ 2.5 (nr 2069812x) roterande lamellvakuumpumpar |
| Modell | 20698000 |
| Typ | Inloppsfångare/separator |