Läs mer
BRAND™ PCR 8-Strip klara rör
Produktkod. 10165964 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Ros
Vitt
Produkttyp:
Rörremsa
Tunnvägg 8-Strip PCR-rör
Förslutning ingår:
Nej
Volym (metrisk):
0,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Produktkod. 10165964
Brand: BRAND™ 781325
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av polypropen utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover. PCR 8-Strip-rör är RNase-, DNase- och DNA-free och är kompatibla med de flesta 24-, 32-, 96- och 384-brunnars termiska block.
Vita PCR-remsor och plattor ger betydligt bättre resultat vid analys av fluorescenssignaler och följaktligen med kvantifiering av replikerat DNA
  • DNas-, DNA- och RNas-fria
  • Släta ytor för att optimera återgivningen av fluorescenssignalen
  • Lämplig för användning i vanliga termocykler
  • Extra tunna väggdimensioner för att ge optimal värmeöverföring och korta cykeltider
  • Tillverkad under de modernaste renrumsförhållandena
  • Uniformt färgad med titandioxid (TiO 2 )
  • Använd med genomskinliga platta lock (14-380-824)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas och DNA-fritt
Stängningsfärg Klart
Färg Vitt
Volym (metrisk) 0,2 ml
Kvantitet 125 st
För användning med (utrustning) Vanliga termiska cykler för att ge optimal värmeöverföring och korta cykeltider för realtids-PCR-applikationer
Sterilitet Non-sterile
Material Polypropen
Dnase Free Yes
RNase fri Yes
Förslutningstyp Platt mössa
Antal Wells 8
Autoklaveringsbar Autoclavable
Förslutning ingår Nej
Disponibel Single-use
Formatera Remsa
Produkttyp Tunnvägg 8-Strip PCR-rör