Läs mer
Branson Ultrasonics™ CPXH Series Ultrasonic Cleaning Bath
Produktkod. 13473609
Modell:
CPX1800H-E
CPX2800H-E
CPX3800H-E
CPX5800H-E
CPX8800H-E
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mått (D x B x H) Inredning:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tum)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tum)
29 x 15 x 24 cm (11,5 x 6 x 9,5 tum)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tum)
Spänning:
230/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13473609
Brand: Branson Ultrasonics™ CPX952138R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utrusta ditt labb med en branschklassisk, uppvärmt rengöringsenhet som levererar samma ultraljudseffekt även när belastningsförhållandena ändras. Dessutom erbjuder Branson CPXH-seriens ultraljudsrengöring för bänkskivor en solid konstruktion plus en högteknologisk design och kommer att ge dig år av pålitlig användning.
Tekniskt avancerad med programmerbara funktioner, digital drift med effektspårningsmöjligheter för att justera för lätta/tunga belastningar, hög/låg effektkontroll, avgasning och viloläge gör CPXH extremt mångsidig.
  • Svepfrekvensen eliminerar stående vågor och skapar jämn kavitation i hela tanken
  • 40kHz robusta industriella givare
  • 99 –minuters digital timer och kontinuerlig ultraljudsdrift
  • Kan värmas upp till 69°C/156,2°F och ställas in på antingen Fahrenheit eller Celsius
  • Ultrasonic power tracking återställer omedelbart tankens frekvens till dess optimala punkt
  • Styrkretsar spårar aktivt rengöringsenhetsns driftsfrekvens
  • Levererar orubblig kavitation, jämn aktivitet i rengöringsenheten
  • Avgasning och konditionering av lösningen kan ställas in i upp till 99 minuter
  • Plastkropp, kemikaliebeständig
  • Inbyggda dräneringsavlopp på vissa modeller
  • Förlängda avgasningstider tillåter“utöver rengöring” tillämpningar som provberedning, vilket inkluderar avgasning av vätskor, blandning och homogenisering, upplösning av fasta ämnen, cellysering och dispergering av partiklar
  • Programmerbar funktionalitet låter användaren välja temperaturbörvärdet vid vilken avgasnings- och ultraljudsperioder ska börja
  • Reproducerbara resultat
  • Automatisk ultraljudsaktivering (ultraljudscykeln börjar när börvärdestemperaturen har nåtts)
  • Styrning av hög/låg effekt låter användaren sänka amplituden för den akustiska energin i renare (100 % effekt till tank för normala tillämpningar, 70 % effekt för känsliga tillämpningar)
  • Har ett energisparande viloläge. När cykeln är klar och inga kontrollknappar vidrörs under 15 minuter, går enheten in i viloläge. Om du trycker på valfri knapp på kontrollenheten startar enheten igen
  • Indikator för säkerhetslarm vid hög temperatur
  • Temperaturkalibrering är tillgänglig för användaren via frontpanelen
  • Kontrollerna är placerade ovanför och bakom rengöringstanken i en lättillgänglig kontrolltornspanel, höjda över tanken för att undvika skador från rengöringslösningar
Specifikationer
Visa LCD
Material Plasthölje, tank i rostfritt stål
Timer 90 min.
Frekvens 40 kHz
Spänning 230/240 V
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 1.9 L
Mått (D x B x H) Inredning 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum)
För användning med (applikation) Rengöring
Inkluderar Tanklock
Modell CPX1800H-E
Vikt (engelska) 7 lb.
Vikt (metrisk) 3.2 kg
Garanti 2 år