Läs mer
Branson Ultrasonics™ MH-serien uppvärmt ultraljudsrengöringsbad
Modell:
M1800H-E
M2800H-E
M3800H-E
M5800H-E
M8800H-E
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mått (D x B x H) Inredning:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tum)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tum)
29 x 15 x 24 cm (11,5 x 6 x 9,5 tum)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tum)
Spänning:
230/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Utrusta ditt labb med en industriklassiker. Branson Ultrasonic Bordsrengöringsmedel erbjuder en solid konstruktion plus en högteknologisk design och kommer att ge dig år av pålitlig användning.
Bransonic MH Series rengöringsmedel är kända för att erbjuda en nivå av precision och tillförlitlighet.
- Svepfrekvensen eliminerar stående vågor och skapar jämn kavitation i hela tanken
- 40 kHz robusta industriella givare
- Kontroller placerade ovanför och bakom rengöringstanken i en lättillgänglig kontrolltornspanel, och upphöjd över tanken för att undvika skador från rengöringslösningar
- Konstant aktivitet/kraftspårning: Upprätthåller automatiskt ultraljudseffekten genom att justera för ändringar
- i vätskenivå och temperatur orsakad av lätt/tung belastning
- Bekvämt inbyggt hällavlopp med 0,5- och 0,75 gal. modeller
- Tankavlopp med ventiler är inbyggda på modellerna 1,5 gallon och större
- Plastkropp, kemikaliebeständig
- Tanklock ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | LCD |
| Material | Plast |
| Timer | 60 min. |
| Frekvens | 40 kHz |
| Spänning | 230/240 V |
| Kapacitet (engelska) | 5,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20.8 L |
| Mått (D x B x H) Inredning | 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tum) |
| Inkluderar | Tanklock och dränering |
| Modell | M8800H-E |
| Visa mer |