Läs mer
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Tillbehör till ultraljudsbad, bägare
Kapacitet (engelska):
8.4 oz.
20,28 oz.
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
Material:
Glas
Glass
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Passar alla modeller
- Finns i glas, rostfritt stål eller polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bägare |
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Kapacitet (engelska) | 20,28 oz. |
| För användning med (utrustning) | Ultraljudsrengöringsbad för bänkskivor |
| Material | Glas |