Läs mer
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Tillbehör till ultraljudsbad, bägare
Produktkod. 15338644
Kapacitet (engelska):
8.4 oz.
20,28 oz.
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
Material:
Glas
Glass
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15338644
Brand: Branson Ultrasonics™ 000140001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med Bransonic ultraljudsbad
  • Suitable for all models
  • Available in glass, stainless steel, or polypropylene
Specifikationer
Typ Beaker
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8.4 oz.
För användning med (utrustning) Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath
Material Glass