Läs mer
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Tillbehör till ultraljudsbad, bägare
Produktkod. p-4704743
Kapacitet (engelska):
8.4 oz.
20,28 oz.
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
Material:
Glas
Glass
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10041654
Brand: Branson Ultrasonics™ 000410055
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Bransonic ultraljudsbad
  • Passar alla modeller
  • Finns i glas, rostfritt stål eller polypropen
Specifikationer
Typ Bägare
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Kapacitet (engelska) 20,28 oz.
För användning med (utrustning) Ultraljudsrengöringsbad för bänkskivor
Material Rostfritt stål