Läs mer
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Tillbehör till ultraljudsbadkar, stödställ
Produktkod. 10204634
För användning med (utrustning):
Ultraljudsbad, modell 1800
Ultraljudsbad, modell 2800
Ultraljudsbad, modell 3800
Ultraljudsbad, modell 5800
Ultraljudsbad, modell 8800
Höjd (engelska):
8 tum
30,08 cm
15 tum
20 tum
Bredd (engelska):
6 tum
8 tum
15 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10204634
Brand: Branson Ultrasonics™ CPN916042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Branson ultraljudsbad
  • Val av storlekar för att passa alla badkar
Specifikationer
Typ Stödställ
För användning med (utrustning) Ultraljudsbad, modell 5800
För användning med (applikation) För modell 5800
Höjd (engelska) 15 tum
Höjd (metrisk) 38.1 cm
Bredd (engelska) 15 tum