Läs mer
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Tillbehör till ultraljudsbadkar, stödställ
För användning med (utrustning):
Ultraljudsbad, modell 1800
Ultraljudsbad, modell 2800
Ultraljudsbad, modell 3800
Ultraljudsbad, modell 5800
Ultraljudsbad, modell 8800
Höjd (engelska):
8 tum
30,08 cm
15 tum
20 tum
Bredd (engelska):
6 tum
8 tum
15 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med Branson ultraljudsbad
- Val av storlekar för att passa alla badkar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Stödställ |
| För användning med (utrustning) | Ultraljudsbad, modell 8800 |
| För användning med (applikation) | För modell 8800 |
| Höjd (engelska) | 20 tum |
| Höjd (metrisk) | 50.8 cm |
| Bredd (engelska) | 15 tum |