Läs mer
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Tillbehör till ultraljudsbadkar, lock för bägarens positionering
Produktkod. 13413649
För användning med (utrustning):
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 1 x 600 mL, passar modell 1800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 2 x 250 mL, passar modell 2800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 2 x 600 mL, passar modell 2800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 2 x 600 mL, passar modell 3800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 3 x 250 mL, passar modell 3800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 4 x 600 mL, passar modell 5800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 6 x 600 mL, passar modell 8800
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13413649
Brand: Branson Ultrasonics™ CPN246014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Branson ultraljudsrengöringsbad
  • Hjälper till att placera bägare säkert i badet
Specifikationer
Typ Bägarens positioneringslock
För användning med (utrustning) Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 6 x 600 mL, passar modell 8800
För användning med (applikation) Hjälper till att placera bägare säkert i badet