Läs mer
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Tillbehör till ultraljudsbadkar, lock för bägarens positionering
För användning med (utrustning):
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 1 x 600 mL, passar modell 1800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 2 x 250 mL, passar modell 2800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 2 x 600 mL, passar modell 2800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 2 x 600 mL, passar modell 3800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 3 x 250 mL, passar modell 3800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 4 x 600 mL, passar modell 5800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 6 x 600 mL, passar modell 8800
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med Branson ultraljudsrengöringsbad
- Hjälper till att placera bägare säkert i badet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bägarens positioneringslock |
| För användning med (utrustning) | Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 2 x 250 mL, passar modell 2800 |
| För användning med (applikation) | Hjälper till att placera bägare säkert i badet |