Läs mer
Gas Arc™ Brass Stainless Steel Gas Regulator
Produktkod. 12980810
Encompass
Anslutningstyp:
Two gauge multi stage
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12980810
Brand: Gas Arc™ 3960001780
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Cylinder pressure up to 300bar
  • Laboratory use, high purity
  • Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
  • Two gauge single and multi stage
  • Cylinder pressure up to 300bar
  • Plated brass construction to meet laboratory requirements
  • Tamper proof high flow safety relief valve
  • Safety gauges to BS EN ISO 562
  • Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
  • Outlet connection: 1/4 inch NPT female
  • 316L stainless steel diaphragm
  • 316L stainless steel cased nickel plated cylinder contents and outlet pressure gauges (vacuum facility on outlet pressure gauge)
Specifikationer
Anslutningstyp Two gauge multi stage
Leveranstryck 300 bar
Diafragmamaterial Stainless Steel
Typ Gas Regulator
Filtermaterial Stainless Steel
Flödeskapacitet Tamper proof high flow
För användning med (applikation) This essential for specialty gas control applications throughout laboratory, research and development, analytical facilities and many industries.
För användning med (utrustning) Cylinder
Gaser uppmätt Oxygen/Inert
Spårvidd Two
Manometertryck (metriskt) 300 bar
Material Brass, Stainless Steel
Antal etapper Multi
Drifttemperaturområde (metriskt) -20°C to +60°C
Porttyp NPT Female
Tryckområde (inlopp) 20 bar
Tryckområde (utlopp) 0 to 10 bar
Avlastningsventil Tamper proof high flow safety
Diameter (metrisk) membran 316 L
Diameter (metrisk) mätare 316 L
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt