Läs mer
Gas Arc™ Brass Stainless Steel Gas Regulator
Produktkod. 12910810
Encompass
Anslutningstyp:
Två gauge enkelsteg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12910810
Brand: Gas Arc™ 3960004163
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Cylinder pressure up to 300bar
  • Laboratory use, high purity
  • Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
  • Two gauge single and multi stage
  • Cylinder pressure up to 300bar
  • Plated brass construction to meet laboratory requirements
  • Tamper proof high flow safety relief valve
  • Safety gauges to BS EN ISO 562
  • Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
  • Outlet connection: 1/4 inch NPT female
  • 316L stainless steel diaphragm
  • 316L stainless steel cased nickel plated cylinder contents and outlet pressure gauges (vacuum facility on outlet pressure gauge)
Specifikationer
Anslutningstyp Två gauge enkelsteg
Leveranstryck 300 bar
Diafragmamaterial Stainless Steel
Typ Gas Regulator
Filtermaterial Stainless Steel
Flödeskapacitet Tamper proof high flow
För användning med (applikation) This essential for specialty gas control applications throughout laboratory, research and development, analytical facilities and many industries.
För användning med (utrustning) Cylinder
Gaser uppmätt Oxygen/Inert Gas Arc
Spårvidd Two
Manometertryck (metriskt) 300 bar
Material Brass, Stainless Steel
Antal etapper Single
Drifttemperaturområde (metriskt) -20°C to +60°C
Porttyp NPT Female
Tryckområde (inlopp) 20 bar
Tryckområde (utlopp) 0 to 10 bar
Avlastningsventil Tamper proof high flow safety
Diameter (metrisk) membran 316 L
Diameter (metrisk) mätare 316 L
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.