Läs mer
Gas Arc™ Brass Stainless Steel Gas Regulator
Diameter (metrisk) mätare:
316 l
Packungsgröße:
Varje
Beschreibung
- Laboratory use, high purity
- Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
- Two gauge single and multi stage
- Cylinder pressure up to 300bar
- Plated brass construction to meet laboratory requirements
- Tamper proof high flow safety relief valve
- Safety gauges to BS EN ISO 562
- Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
- Outlet connection: 1/4 inch NPT female
- 316L stainless steel diaphragm
- 316L stainless steel cased nickel plated cylinder contents and outlet pressure gauges (vacuum facility on outlet pressure gauge)
Spezifikation
Spezifikation
| Anslutningstyp | Two gauge multi stage |
| Leveranstryck | 300 bar |
| Diafragmamaterial | Stainless Steel |
| Typ | Gas Regulator |
| Filtermaterial | Stainless Steel |
| Flödeskapacitet | Tamper proof high flow |
| För användning med (applikation) | This essential for specialty gas control applications throughout laboratory, research and development, analytical facilities and many industries. |
| För användning med (utrustning) | Cylinder |
| Gaser uppmätt | Oxygen/Inert Gas Arc |
| Spårvidd | Two |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur