Läs mer
Gas Arc™ Tech-Master Multi-Stage Base Entry Gas Regulator
Gaser uppmätt:
DET ÄR RÄTT ATT
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bottom or side entry inlet connections to ensure that the regulator fits both safely and conveniently on all available cylinders
- Safety pressure gauges to ISO 5171
- Tamper-proof safety relief valve that will safely vent excess pressure and reseal, thus extending the regulator's life
- Integral inlet filter that encapsulates the main valve and is designed to prevent ingress of foreign particles into the regulator
- 1st stage solid brass piston to withstand the demands of 300 bar service, provides an accurate and constant supply to the second stage
- 2nd stage diaphragm (unperforated) means the efficiency of the diaphragm is greatly improved and also reduces the possibility of leaks
- Inspection/replacement date etched permanently into the body of each regulator provides the user with important information on the maximum service life of the regulator
- Range is suitable for all standard industrial gases, including oxygen, acetylene, hydrogen, argon, nitrogen, helium and more
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | Two gauge single stage |
| Leveranstryck | 300 bar |
| Diafragmamaterial | Stainless Steel |
| Typ | Gas Regulator |
| Filtermaterial | Stainless Steel |
| Flödeshastighet | High |
| För användning med (applikation) | These include 24 hour life support systems, food and drink processing, high tech manufacturing controls and numerous other industrial applications. |
| För användning med (utrustning) | cylinder |
| Gaser uppmätt | DET ÄR RÄTT ATT |
| Spårvidd | Two |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.