Läs mer
Thermo Scientific™ Braziers Clostridium Difficile selektiv agar (HPA)
Produktkod. 12977148
Beskrivning:
Braziers Clostridium Difficile selektiv agar (HPA)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12977148
Brand: Thermo Scientific™ PB1055A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera och antagligen identifiera Clostridium difficile från kliniska prover med detta selektiva, bruksfärdiga medium.
Isolera och presumtivt identifiera Clostridium difficile från kliniska prover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Braziers Clostridium Difficile selektiv agar (HPA). Närvaron av p-hydroxifenylättiksyra i mediet främjar produktionen av p-kresol - en metabolit av C. difficile som producerar en distinkt lukt för att hjälpa till vid den presumtiva identifieringen. Tillsatsen av selektiva medel D-cykloserin och cefoxitin hämmar många bakterier som normalt skulle finnas närvarande i stort antal i fekala prover såsom Enterobacteriaceae och Enterococcus faecalis .
Clostridium difficile isolerades först 1935 av Hall och O ’Toole 1 som föreslog namnet‘ svårighet’ eftersom det var väldigt svårt att isolera. Toxikogena isolat av C. difficile har visats vara en viktig orsak till antibiotika-associerad ileo-caecitis hos laboratoriedjur 2 och pseudomembranös kolit hos människa 3,4
Använd ’Braziers Clostridium difficile selektiv agar för isolering och presumtiv identifiering av Clostridium difficile från kliniska prover.
  • Hjälper presumtiv identifiering av difficile genom luktdetektering av p-kresol.
  • Väljer för C. difficile från den rikliga floran som kan finnas i fekala prover.
  • Skiljer enkelt difficile från lecitinaspositiva klostridier på grund av tillsats av äggulaemulsion. Lecitinas bryter ner lecitin som finns i ägguleemulsion och producerar olöslig ogenomskinlig utfällning runt kolonin.
  • Optimerar UV-ljusigenkänning av kolonier på grund av närvaron av lyserat hästblod.
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten/röd
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Beskrivning Braziers Clostridium Difficile selektiv agar (HPA)
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agar
Fyll vikt 19,5 g ±1,0 g
Förpackningstyp 10 x 90 mm plattor, filmlindade
Kvantitet 10/Pk.