Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ CRE Agar
Click to view available options
Beskrivning:
Brilliance CRE Agar
Kvantitet:
10/Pk.
Unit Size:
Paket med 10
Description
Upptäck CRE-koloniserade patienter enklare och tidigare använda Thermo Scientific™ Brilliance™ CRE Agar, en kromogen screeningplatta som ger resultat på bara 18 timmar för karbapenemresistenta Enterobacteriaceae (CRE). Tillåt mer läglig och målinriktad behandling av patienter samtidigt som den potentiella överföringen och spridningen av dessa patogena organismer begränsas.
Traditionellt har CRE-detektion förlitat sig på antimikrobiell känslighetstestning i samband med synergistiska metoder, som Modified Hodge Test (MHT). MHT är dock tekniskt krävande, och resultaten är ofta subjektiva och öppna för tolkning, så rekommenderas inte längre av CLSI eller EUCAST. I takt med att antalet CRE som isoleras har ökat, särskilt i geografier som Indien, Grekland, Israel, Turkiet och New York i USA, har behovet av en exakt, lättanvänd screeningmetod ökat för att hjälpa till att identifiera koloniserade patienter snabbare.
Brilliance CRE Agar gör det enkelt att upptäcka CRE-koloniserade patienter. Formuleringen innehåller en modifierad karbapenem på en nivå som rekommenderas av både EUCAST och CLSI, vilket säkerställer tillförlitliga resultat med en mängd olika karbapenem-resistenta organismer, inklusive New Delhi Mettaloβ -laktamas-1 (NDM-1). Tvåkromogensystemet skiljer E. coli (blekrosa) från KESC-gruppens organismer, som växer blått. Andra karbapenem-resistenta organismer som inte tillhör familjen Enterobacteriaceae, t.ex. Acinetobacter , kan växa, men de producerar vita eller naturligt pigmenterade kolonier som är lätta att upptäcka mot den nya turkosa bakgrunden. Den nya bakgrunden gör de vita eller naturligt pigmenterade kolonierna av icke-CRE-organismer, som Acinetobacter , lätta att upptäcka, vilket allt betyder att du kan screena för CRE direkt från patientprover på bara 18 timmar.
Plattor inkuberas vid 37 ºC och ger hög känslighet och specificitet med resultat tillgängliga på bara 18 till 24 timmar. Detta möjliggör ett snabbt svar från smittskyddsteam och gör det möjligt för patienten att få den mest lämpliga behandlingen så tidigt som möjligt. Noggrannhet minimerar kostnaderna genom att säkerställa att endast de behövande får vad som kan bli kostsam behandling.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Brilliance CRE Agar gör det enkelt att upptäcka CRE-koloniserade patienter. Formuleringen innehåller en modifierad karbapenem på en nivå som rekommenderas av både EUCAST och CLSI, vilket säkerställer tillförlitliga resultat med en mängd olika karbapenem-resistenta organismer, inklusive New Delhi Mettaloβ -laktamas-1 (NDM-1). Tvåkromogensystemet skiljer E. coli (blekrosa) från KESC-gruppens organismer, som växer blått. Andra karbapenem-resistenta organismer som inte tillhör familjen Enterobacteriaceae, t.ex. Acinetobacter , kan växa, men de producerar vita eller naturligt pigmenterade kolonier som är lätta att upptäcka mot den nya turkosa bakgrunden. Den nya bakgrunden gör de vita eller naturligt pigmenterade kolonierna av icke-CRE-organismer, som Acinetobacter , lätta att upptäcka, vilket allt betyder att du kan screena för CRE direkt från patientprover på bara 18 timmar.
Plattor inkuberas vid 37 ºC och ger hög känslighet och specificitet med resultat tillgängliga på bara 18 till 24 timmar. Detta möjliggör ett snabbt svar från smittskyddsteam och gör det möjligt för patienten att få den mest lämpliga behandlingen så tidigt som möjligt. Noggrannhet minimerar kostnaderna genom att säkerställa att endast de behövande får vad som kan bli kostsam behandling.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifications
Specifications
| Färg | Blå/grön, ogenomskinlig |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | Brilliance CRE Agar |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 19,5 g± 1,0 g |
| Förpackningstyp | Flödeslindad - ett lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |