Läs mer
Bromokresol grön indikator 0,04 % lösning, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11533212 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11533212
Brand: Reagecon BRCG05
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativ indikatorlösning tillverkad av råmaterial av högsta kvalitet och tillverkad och testad under rigorösa förhållanden.
  • Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
  • För manuella titreringar; indikatortitrant eller analyt ändrar färg och denna färgförändring är den överlägset viktigaste metoden för slutpunktsdetektion.
  • Denna högkvalitativa indikatorlösning underlättar slutpunktsdetektering, på ett tydligt och entydigt sätt och är en absolut nödvändighet för exakt manuell titrimetri.
Specifikationer
Koncentration 0.0004
Förpackning Amber glas Winchester flaska GL45
Kvantitet 500 ml
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • BROMOCRESOL GREEN INDICATOR
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: propanol