Läs mer
Lonza™ Clonetics™ Bronkial epitelcelltillväxtmedium Bulletkit
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller:
- BEGM™
- BulletKit™
- BEBM™
- plus SingleQuots™ av tillväxttillskott
- 500 ml
Beställningsinfo
dimProductType
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tillväxt Medium |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Innehåll och lagring | 500 ml BEBM basalt medium plus CC-4175 singlequots kit (formulerar 500 ml av BEBM basalt medium till BEGM tillväxtmedium; innehåller BPE, 2,0 ml; hydrokortison, 0,5 ml; hEGF, 0,5 ml; epinefrin, 0,5 ml; transferrin, 0,5 ml; Insulin, 0,5 ml; Retinsyra, 0,5 ml; trijodtyronin, 0,5 ml; GA, 0,5 ml) att formulera BEGM medium (tillväxtmedium) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BEGM Bronchial epithelial BulletKit
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, gentamicinsulphate