Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Brookers merocyaninfärgämne
Produktkod. p-7041715
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15462779
Brand: Thermo Scientific Chemicals H66517.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 23302-83-2 | C14H13NO | 211.26 g/mol
Brookers merocyaninfärgämne används som lösningsmedelspolaritetsindikatorer. Den används som pH-sensorer och katjonindikatorer av övergångsmetall.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Brookers ′merocyaninfärgämne används som polaritetsindikatorer för lösningsmedel. Den används som pH-sensorer och katjonindikatorer av övergångsmetall.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23302-83-2
Molekylformel C14H13NO
Molekylvikt (g/mol) 211.26
MDL-nummer MFCD00010099
InChI-nyckel DBOHWMPKJCJANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym brooker's merocyanine, 4-2-1-methylpyridin-4 1h-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 4-2-1-methylpyridin-4-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 2,5-cyclohexadien-1-one,4-2-1-methyl-4 1h-pyridinylidene ethylidene, brooker/'s merocyanine, 1-methyl-4-4-oxylatostyryl pyridinium, 1-methyl-4-e-4-oxylatostyryl pyridinium, 4-2-1-methylpyridin-4-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-die, 4-2-1-methyl-4-pyridylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
PubChem CID 258436
IUPAC-namn 4-[2-(1-metylpyridin-4-yliden)etyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-on
LEDER CN1C=CC(=CC=C2C=CC(=O)C=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brooker's merocyanine dye
Smältpunkt 220°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 211.26
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Brooker's merocyanine dye
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Brooker's merocyanine dye
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.