Läs mer
Kautex™ Brun lågdensitetspolyeten med bred hals
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 4
Paket med 50
Beskrivning
- Brun färg skyddar ljuskänsliga material mot UV-ljus
- Bred halsöppning gör att flaskorna är lätta att fylla och rengöra
- Rund
- Med stängning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Brun |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 30.8 mm |
| Form | Rund |
| Material | LDPE |
| Hals-ID (metrisk) | 30.8 mm |
| nr per ärende | 260 |
| Ersättningsförslutning | Skruvförslutning LDPE |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |