Läs mer
Steris™ Browne™ Control™ Autoklavindikatorventiler
Produktkod. p-8000452
Färg:
Grön fläck
Gul fläck
Svart fläck
Vit fläck
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12715335
Brand: Steris™ 7302AB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Testa effektiviteten av en autoklav med hjälp av Browne™ Control™ Autoklavindikatorventiler. Dessa rör innehåller värmekänsliga färgämnen som ändrar färg efter tillräcklig tid vid autoklavens önskade temperatur.
  • Användningen av TST Control™ emulerande indikatorer rekommenderas för övervakning av ångsteriliseringsprocesser för porös last
  • Olika färger
  • Glasrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gul fläck
För användning med (applikation) För övervakning av ångsteriliseringsprocesser för porös last
För användning med (utrustning) Autoklavera
Produkttyp Browne Kontrollrör
Temperatur (metrisk) 134 °C
Kvantitet 100 Pk.
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringstid 3 min.
Steriliseringsmetod Ånga, torr värme