Läs mer
Brannan™ BS 718 modell Soda Glass Density Hydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12829197
Specifik viktområde:
0,700 till 0,750 g/ml
0,750 till 0,800 g/ml
0,800 till 0,850 g/ml
0,850 till 0,900 g/ml
0,900 till 0,950 g/ml
0,950 till 1 000 g/ml
1 000 till 1 050 g/ml
1 050 till 1 100 g/ml
1 100 till 1 150 g/ml
1 200 till 1 250 g/ml
1 400 till 1 450 g/ml
1 500 till 1 550 g/ml
1 550 till 1 600 g/ml
1,150 till 1,200 g/ml
1,250 till 1,300 g/ml
1.350 till 1.400 g/ml
1.450 till 1.500 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12829197
Brand: Brannan™ 10/317/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skottbelastade densitetshydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
Kulladdade densitetshydrometrar för ytspänning 0,700 till 0,750 g/ml
  • Skott laddat
  • Längd 190 mm
  • Skala underavdelning 0,002
  • Noggrannhet± 0,002 g/ml
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Densitetshydrometer
Noggrannhet 0.002 g/mL
Ökar 0.002 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 387, ISO 649
Längd (metrisk) 190 mm
Typ av ballast Stålskott
För användning med (applikation) Justerad för medium ytspänning
Specifik viktområde 1.450 till 1.500 g/ml