Läs mer
Brannan™ BS 718 M100 densitetshydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8006784
Specifik viktområde:
0,700 till 0,800 g/ml
0,800 till 0,900 g/ml
0,900 till 1,000 g/ml
1 100 till 1 200 g/ml
1 200 till 1 300 g/ml
Inkluderar:
Skyddsrör av plast
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12869197
Brand: Brannan™ 10/401/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För rapportering av den uppmätta specifika vikten hos en vätska i förhållande till vatten. Brannan™ BS 718 M100 densitetshydrometrar är tillverkade av sodaglas, ballast av stålkulor och syntetiskt vaxharts.
  • BS 718: 1991 är generellt i linje med ISO 387 och ISO 649
  • Med ett intervall på 0,100 g/ml
  • Tillgänglig för många specifika viktområden
  • Justerad vid 20 °C
  • Inkluderar ett skyddande plaströr
  • Finns för både låg och medelhög ytspänning
  • 250 mm lång
  • Delas var 0,002 g/ml
Specifikationer
Kvantitet 1 förpackning
Typ M100 densitetshydrometer
Noggrannhet 0.002g/mL
Ökar 0.002 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 387, ISO 649
Längd (metrisk) 250 mm
Inkluderar Skyddsrör av plast
Typ av ballast Stålskott
För användning med (applikation) Justerad för låg ytspänning
Specifik viktområde 0,700 till 0,800 g/ml