Läs mer
Brannan™ BS 718 modell Soda Glass M50 SP Petroleumdensitetshydrometrar
Specifik viktområde:
0,650 till 0,700 g/ml
0,700 till 0,750 g/ml
0,750 till 0,800 g/ml
0,800 till 0,850 g/ml
0,850 till 0,900 g/ml
0,900 till 0,950 g/ml
1 050 till 1 100 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För ytspänning 0,600 till 0,650 g/ml Kulladdad, längd 270 mm, indelningar 0,001 g/ml, noggrannhet± 0,0006 g/ml. Kalibrerad vid 15 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Typ | M50 SP Petroleumdensitetshydrometer |
| Noggrannhet | 0.001g/mL |
| Ökar | 0.001 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 387, ISO 649 |
| Längd (metrisk) | 270 mm |
| Typ av ballast | Stålskott |
| För användning med (applikation) | Petroleumindustrin och motsvarar IP 160 |
| Specifik viktområde | 0,850 till 0,900 g/ml |