Läs mer
Brannan™ BS 718 modell Soda Glass M50 SP Petroleumdensitetshydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12861478
Specifik viktområde:
0,850 till 0,900 g/ml
0,900 till 0,950 g/ml
0.650 to 0.700 g/mL
0.700 to 0.750 g/mL
0.750 to 0.800 g/mL
0.800 to 0.850 g/mL
1 050 till 1 100 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12861478
Brand: Brannan™ 10/456/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kulladdade petrolumndensitetshydrometrar för ytspänning 0,600 till 0,650 g/ml
För ytspänning 0,600 till 0,650 g/ml Kulladdad, längd 270 mm, indelningar 0,001 g/ml, noggrannhet± 0,0006 g/ml. Kalibrerad vid 15 °C.
Specifikationer
Kvantitet 1 förpackning
Typ M50 SP Petroleumdensitetshydrometer
Noggrannhet 0.001g/mL
Ökar 0.001 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 387, ISO 649
Längd (metrisk) 270 mm
Typ av ballast Stålskott
För användning med (applikation) Petroleumindustrin och motsvarar IP 160
Specifik viktområde 0,900 till 0,950 g/ml