Läs mer
Thermo Scientific™ BSTFA + –1 10 % TMCS-silyleringsreagens
Produktkod. 11527851 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Standardkomponenter:
BSTFA +1 % TMCS
BSTFA +10 % TMCS
Kvantitet:
10 g
10 x 1 ml ampuller
100 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10ml
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11527851
Brand: Thermo Scientific™ TS38833
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för svårsilylerade föreningar Thermo Scientific™ BSTFA + 1 10–% TMCS Silylation Reagent är derivatiserande föreningar.
Använda Thermo Scientific™ BSTFA + –1 10% TMCS-silyleringsreagens för analyter som är svåra att silylera. Denna katalyserade formulering är starkare än enbart BSTFA och är idealisk för att derivatisera föreningar som fettsyraamider och lätt hindrade hydroxyler för GC-analys.
  • Utmärkt för att derivatisera fettsyraamider, lätt hindrade hydroxyler och andra föreningar
  • Katalyserad formulering är starkare än BSTFA enbart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Standardkoncentration 98 till 100, 0,1 till 1 %
Objektbeskrivning BSTFA +1% TMCS; 25 g
Förvaring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 25 g
Standardkomponenter BSTFA +1 % TMCS
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • BSTFA + 1% TMCS, 25 g
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta händerna grundligt efter användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med torr sand, släckpulver eller alkoholbeständigt skum.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl) acetimidate