Läs mer
Thermo Scientific™ BSTFA + –1 10 % TMCS-silyleringsreagens
Produktkod. 11577841 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Standardkomponenter:
BSTFA +1 % TMCS
BSTFA +10 % TMCS
Kvantitet:
10 g
10 x 1 ml ampuller
100 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10ml
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11577841
Brand: Thermo Scientific™ TS38840
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för svårsilylerade föreningar Thermo Scientific™ BSTFA + 1 10–% TMCS Silylation Reagent är derivatiserande föreningar.
Använda Thermo Scientific™ BSTFA + –1 10% TMCS-silyleringsreagens för analyter som är svåra att silylera. Denna katalyserade formulering är starkare än enbart BSTFA och är idealisk för att derivatisera föreningar som fettsyraamider och lätt hindrade hydroxyler för GC-analys.
  • Utmärkt för att derivatisera fettsyraamider, lätt hindrade hydroxyler och andra föreningar
  • Katalyserad formulering är starkare än BSTFA enbart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Objektbeskrivning BSTFA +10% TMCS; 10 x 1 ml ampuller
Förvaring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 10 x 1 ml ampuller
Standardkomponenter BSTFA +10 % TMCS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P330-Skölj munnen.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate