Läs mer
BTX™ Elektroporationstillbehör: Platt elektrod
Anslutningstyp:
Bananplugg till Bananplugg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kräver
Banankabel och banankontaktkontakt (BTX450217)
- Genererar antingen ett divergent eller homogent fält beroende på orienteringen av de räfflade elektroderna
- Tillverkad av två rektangulära, parallella plattor av högkvalitativt rostfritt stål som är presspassade i en polysulfonbas
- Orientera med de räfflade sidorna på elektroden vända mot varandra för att generera ett divergerande fält för användning vid elektrocellfusion
- Orientera med de platta sidorna vända mot varandra för att ge ett homogent fält för elektroporering
- Kompatibel med ECM 830 och ECM 2001 generatorer
- Spaltstorlekar: 1 mm
- Volym: 0,5 ml
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Cellfusion, hybridomproduktion, växtprotoplastfusion, däggdjurscelltransfektion |
| För användning med (utrustning) | ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+, Legacy ECM2001 Generator |
| Material | Rostfritt stål, polysulfon |
| Produktlinje | BTX Elektroporering och elektrofusion |
| Produkttyp | Tillbehör för elektroporering/fusion |
| Beskrivning | Platt elektrod |
| Fälttyp | Divergent eller homogen |
| Storlek (engelska) Gap | 0,04 tum. |
| Storlek (metrisk) Gap | 1 mm |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Visa mer |
Endast avsedd för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska eller kliniska procedurer.