Läs mer
BTX™ Two-Needle Array™ Elektrodsats
Produktkod. 15407290
Storlek (metrisk) Gap:
5 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15407290
Brand: BTX™ 450167
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • Handle
  • Six two-needle arrays
Two-Needle Array™ Elektrodkit designat för in vivo läkemedels- eller genleverans.
  • Består av återanvändbart arrayhandtag och steril, engångs array med två nålar
  • Möjliggör enkel, billig, säker direktinjektion av muskelvävnad för plasmid-DNA-leverans
  • Kompatibel med ECM™ 830, ECM 2001, ECM 630
  • Levereras i praktiskt kit med Delrin handtag och 20 mm nåluppsättning av rostfritt stål (paket med 6), eller beställ komponenter separat (matcha handtagsstorlek till nåluppsättningsstorlek)
Två storlekar
  • 5 mm array och handtag rekommenderas för små muskelmassor som mus tibialis
  • 10 mm storlek lämplig för större muskelmassor som råttgastronomer
Specifikationer
För användning med (applikation) In-vivo läkemedel eller genleverans, muskelgenterapi
För användning med (utrustning) ECM 830, ECM 2001+, ECM 2001, Gemini X2 Generator
Material Rostfritt stål, Delrin
Produktlinje BTX Electroporation
Produkttyp Tillbehör för elektroporering
Spänning 500 V
Beskrivning 2-nålarssats, 10 mm, förp. av 6, med handtag
Elektrodform Tvillingnål
Inkluderar 6 x 10 mm 2-nålsmatriser, 1 x återanvändbart handtag
Längd (engelska) Elektrod 0,78 tum
Längd (metrisk) elektrod 20 mm
Pulslängdsområde 10μ sek. till 99 msek. i PBS
Driftstemperatur (metrisk) 5 °C till 40 °C
Storlek (engelska) Gap 0,39 tum
Storlek (metrisk) Gap 10 mm
Tips Typ Nåluppsättning
Sterilitet Icke-steril
Anslutningstyp Banankablar
Pulsform Fyrkantsvåg
Visa mer Visa mindre
Endast avsedd för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska eller kliniska procedurer.