Läs mer
BTX™ BTXPress™ Elektroporationsbuffertsats
Beskrivning
BTXPress™ Electroporation Solution är det första elektroporeringsreagenset som uppfyller alla dina högpresterande transfektionsbehov utan att offra kontrollen över ditt experiment eller din budget. Den erbjuder ett ökat antal transfektioner per kit jämfört med andra kommersiella alternativ, vilket ger dig högre värde. Som en universell lösning BTXPress™ Elektroporationslösning kan användas i andra elektroporatorer, inklusive Amaxa™ , för att leverera liknande resultat utan den typiska höga kostnaden förknippad med dessa buffertsatser. De BTXPress™ Electroporation Solution erbjuds som ett kit inklusive BTX™ kyvetter Plus med överföringspipetter eller enbart som buffert.
- Effektiv elektroporationstransfektion
- Högeffektiv transfektion av svåra cellinjer
- Hög cellviabilitet
- Låg toxicitet som resulterar i förbättrad cellviabilitet
- Enkel buffert för alla celltyper
- En buffert används i stället för standardelektroporationsbuffertar för alla däggdjurscelltyper
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | BTXpress Solution Kit 100 Reaktioner i kyvetter med 2 mm mellanrum |
| Celltyp | Däggdjur |
| Formatera | Kit |
| Promotor | Ingen (Promotorlös) |
| Transfektionsteknik | Elektroporation |
| För användning med (utrustning) | BTX™ och andra elektroporatorer |
| För användning med (applikation) | Transfektion via elektroporation |
| Inkluderar | 10 mL lösning, 100 x 2 mm gapkyvetter och överföringspipett |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- MIXTURE LIST-Innehåller: trade secret