Läs mer
BUCHI Kondensorer för BUCHI Rotavapors
Produktkod. 10077051 Handla allt Buchi Produkter
För användning med (utrustning):
Rotavapor R-205, R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215
Rotavapor R210/215
Material (Beläggning):
Hold (Håll)
Plast och glas
Typ:
Diagonal kondensor
Kondensor C
Kondensor S
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10077051
Brand: BUCHI 040651
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Original BUCHI glasvaror garanterar högsta nivåer av effektivitet och säkerhet tack vare hög precision i tillverkningen. I mer än 80 år, BUCHI har tillverkat innovativa och hållbara glasdelar för att underlätta det dagliga laboratoriearbetet.
  • Hög genomströmning tack vare avancerad design av kondensorer
  • Mycket motståndskraftigt glas ger högsta säkerhetsnivå (DURAN™ borosilikatglas 3.3)
  • Garanterad täthet och skydd mot farliga ångor tack vare högprecisionsskarvar
  • Maximal stabilitet och säkerhet med plast- och glasbeläggning
Specifikationer
Material Borosilicate Glass (3.3)
Typ Kondensor S
För användning med (applikation) Förångare kondensation
För användning med (utrustning) Rotavapor R-210/R-215
Material (Beläggning) Hold (Håll)
Kvantitet 1 Ea.