Läs mer
BUCHI Indunstningsflaskor för roterande förångare
Produktkod. 10466201 Handla allt Buchi Produkter
Volym (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Material (Beläggning):
Obelagd
Plast och glas
Avsmalning:
29,2/32
29,2/42
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10466201
Brand: BUCHI 000436
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa indunstningskolvar med valfri rotationsindunstare. BUCHI Avdunstningsflaskor erbjuder hög kemisk resistens mot syror, alkalier och organiska ämnen. Idealisk för destillation av lösningsmedel.
  • Päronformade högpresterande kolvar för rotationsindunstare
  • Exklusiv användning av DURAN borosilikatglas 3.3
  • Hög kemisk beständighet mot syror, alkalier och organiska ämnen
  • Motståndskraftig mot termiska stötar och höga temperaturer i kombination med låg termisk expansion
  • Konstant övervakning av enhetlighet i glasväggtjocklek
  • Hög grad av uppmärksamhet på sfäriciteten hos roterande glasdelar
  • Glasdelar är spänningsavlastade vid 560 °C
  • Finns i volymer från 50mL till 3000mL
  • Finns obestruket eller med P+G-beläggning
Specifikationer
Material Standardglas
Typ Indunstningsflaska
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Material (Beläggning) Obelagd
Form Päron
Standard konisk lednummercenter 29.2/32
Avsmalning 29,2/32
Temperatur (metrisk) Drift 60 °C
Volym (metrisk) 2000 ml