Läs mer
BUCHI Calibration and Verification Standards for BUCHI Melting Point Instruments
Handla allt Buchi Produkter
Produkttyp:
Kalibreringsset
Verifieringssats
För användning med (utrustning):
BUCHI smältpunktsinstrument
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Utilize the embedded firmware and software on your BUCHI Melting Point apparatus to calibrate and verify your instrument at any time.
- Comprehensive IQ/OQ procedures including certified calibration and verification compounds for GLP/GMP laboratories
- Guided calibrations and verifications provide easy and reliable results
- Ensures compliance from 10°C to 400°C
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Verifieringssats |
| För användning med (utrustning) | BUCHI smältpunktsinstrument |
| Inkluderar | Three certified standards |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Verification Set M-560/565
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P330-Skölj munnen.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.,Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella regler..,Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella regler..