Läs mer
BUCHI Mottagningsflaskor för roterande förångare
Produktkod. 12766174 Handla allt Buchi Produkter
Volym (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Material (Beläggning):
Plast och glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12766174
Brand: BUCHI 040775
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa mottagningsflaskor med valfri rotationsindunstare. BUCHI Sfäriska mottagningsflaskor erbjuder hög kemisk resistens mot syror, alkalier och organiska ämnen. Idealisk för uppsamling av kondenserade lösningsmedel.
Använd dessa mottagningsflaskor med valfri rotationsindunstare. Buchi™ Sfäriska mottagningsflaskor erbjuder hög kemisk resistens mot syror, alkalier och organiska ämnen. Idealisk för uppsamling av kondenserade lösningsmedel.
  • Sfäriska mottagningsflaskor för roterande förångare med kulled (35/20)
  • Exklusiv användning av DURAN borosilikatglas 3.3
  • Hög kemisk beständighet mot syror, alkalier och organiska ämnen
  • Motståndskraftig mot termiska stötar och höga temperaturer i kombination med låg termisk expansion
  • Konstant övervakning av enhetlighet i glasväggtjocklek
  • Hög grad av uppmärksamhet på sfäriciteten hos roterande glasdelar
  • Glasdelar är spänningsavlastade vid 560 °C
  • Finns i volymer från 50mL till 3000mL
  • Finns obestruket eller med P+G-beläggning
Specifikationer
Material Borosilicate Glass (3.3)
Typ Mottagande kolv
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Inkluderar Kulled KS-35
Material (Beläggning) Plast och glas
Form Rund
Volym (metrisk) 1000 ml