Läs mer
Buerkle™ Hink HDPE
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
10.5 L
17 L
Färg:
Svart
Vitt
Beskrivning
- HDPE, vit eller svart
- Med literskala, gradering 1000 ml
- Med pip
- Hink HDPE svart, ej lämplig för mat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Kapacitet (metrisk) | 10.5 L |
| Examen | Ja |
| Material | HDPE |
| Färg | Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 286 mm |
| Handtagsmaterial | Plast |
| Höjd (metrisk) | 289 mm |
| Inkluderar | Hantera |
| Kvantitet | 1 st |