Läs mer
Thermo Scientific™ Hinkar och lock för Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ 4-plats svängande skokrotor 75-002-000
Produktkod. 10317552 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Lock
Svängande skoprotor
Kapacitet:
150 ml
400 ml
Ej tillämpligt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10317552
Brand: Thermo Scientific™ 75002002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R centrifugerar när de är utrustade med 4-places svängskoprotor 75-002-000.
Välj rektangulära eller runda hinkar.
  • Rektangulär hink (75-002-001) kapacitet: 150mL
  • Rund hink (75-002-002) kapacitet: 400mL
  • Aerosoltäta lock är lämpliga för bioinneslutning
Beställningsinfo
Hinkar och lock säljs separat. Skopor säljs styckvis; beställ rätt kvantitet för din rotor. Lock säljs i par.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) TTH-400 svängskoprotor
Kapacitet 400 ml
Typ Svängande skoprotor
Rörstorlek 400 mL
Beskrivning Rund hink; Kapacitet: 1 x 750 ml