Läs mer
Thermo Scientific™ Hinkar och lock för Thermo Scientific™ TX-150 Svängskoprotor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Lock till hållare
Svängande skoprotor
Kapacitet:
4 x 145 ml
8 x 50 ml
Ej tillämpligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Runda och koniska hinkar erbjuds i set om fyra
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger |
| Kapacitet | Ej tillämpligt |
| Typ | Lock till hållare |
| Kvantitet | Set om 4 |
| Beskrivning | ClickSeal Bioinneslutningslock för runda hinkar |