Läs mer
Brand™ Räknekammare, Burker-Turk mönster, BLAUBRAND™ , dubbelt avgörande
Produktkod. 10297390 Handla allt Brand Produkter
Beskrivning:
Dubbelstyrande, med fjäderklämmor
Dubbelstyrande, utan fjäderklämmor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10297390
Brand: Brand™ 719520
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BLAUBRAND™ kvalitet. Enastående mätprecision. 100% certifierad kvalitet.
  • Tillverkad enligt DIN 12 847, inklusive 2 hemacytometer täckglas.
  • Kombination av Burker- och Thoma-systemen. Domen visar 9 stora rutor på 1 mm 2 vardera.
  • De stora rutorna är indelade i 16 grupprutor med 0,2 mm sidor. i den centrala stora kvadraten är varje gruppruta indelad i 16 minirutor med 0,05 mm sidor ( 0,0025 mm 2 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Räkneenhet
Beskrivning Dubbelstyrande, med fjäderklämmor
Kvantitet 1 Varje
Djup (metriskt) 0.1mm