Läs mer
Brand™ Räknekammare, Burker-Turk mönster, BLAUBRAND™ , dubbelt avgörande
Handla allt Brand Produkter
Beskrivning:
Dubbelstyrande, med fjäderklämmor
Dubbelstyrande, utan fjäderklämmor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad enligt DIN 12 847, inklusive 2 hemacytometer täckglas.
- Kombination av Burker- och Thoma-systemen. Domen visar 9 stora rutor på 1 mm 2 vardera.
- De stora rutorna är indelade i 16 grupprutor med 0,2 mm sidor. i den centrala stora kvadraten är varje gruppruta indelad i 16 minirutor med 0,05 mm sidor ( 0,0025 mm 2 ).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Räkneenhet |
| Beskrivning | Dubbelstyrande, med fjäderklämmor |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Djup (metriskt) | 0.1mm |