Läs mer
Buffertlösning pH 13,0 (°20 C), Glycin / natriumhydroxid / natriumkloridlösning, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer solution |
| CAS | 1336-21-6 |
| pH | 13.0 |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | H5NO |
| MDL-nummer | MFCD00066650 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| InChI-nyckel | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | N.O |
| IUPAC-namn | azan;hydroxid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer solution pH 13.0 (20 °C)
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide; caustic soda