Läs mer
Buffertlösning pH 10, Scharlab
Produktkod. p-7083574
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Produktkod. 11329913
Brand: Scharlab SO10100250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att passa reaktionsmediets pH.
Standardbuffertlösningar framställs med hjälp av gravimetriska och volumetriska förfaranden. Batchvärdet bestäms genom mätning med en kombinationsglaselektrod mot fempunktskalibrering enligt DIN 19268. Denna pH-buffertlösning är spårbar till standardreferensmaterial från NIST .
Specifikationer
Smältpunkt -6°C
Kokpunkt 110°C
Densitet 1.00g/cm3
pH 10.0
Fysisk form Lösning
Kvantitet 250 mL
Formulering Per liter: 2.64g Sodium carbonate, 2.09g Sodium hydrogen carbonate
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Löslighetsinformation Miscible in water (20°C)