missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Buffertlösning pH 12, Scharlab
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
Standardbuffertlösningar framställs med hjälp av gravimetriska och volumetriska förfaranden. Batchvärdet bestäms genom mätning med en kombinationsglaselektrod mot fempunktskalibrering enligt DIN 19268. Denna pH-buffertlösning är spårbar till standardreferensmaterial från NIST .
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | ∼1.01g/cm3 |
| pH | 12.00 |
| Fysisk form | Lösning |
| Kvantitet | 1 L |
| Formulering | Per liter: 10.6g Disodium hydrogen phosphate and 3.10g Sodium hydroxide |
| Spårbarhet till NIST | Traceable to NIST |
| Löslighetsinformation | Miscible in water (20°C) |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering