Läs mer
Buffertlösning, pH 2,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. p-8015626 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11492004
Brand: Reagecon 10205
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Certifierad av en ISO 17025 ackrediterad testmetod och fullt ut NIST spårbart. Reagecon™ Buffertlösning, pH 2,00 testas vid 20 °C till en noggrannhetsnivå av± 0,02. Denna kalibrerings- och kontrollbuffert är speciellt framtagen för att säkerställa dess stabilitet, även efter att flaskan öppnats.
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
  • Spårbar till SRM för NIST
  • Certifiering till ISO 9001:2008
  • Ackrediterad till ISO 17025
Specifikationer
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
pH 2.00 ±0.02
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Formulering Glycine, Hydrochloric Acid, Sodium Chloride
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Fully miscible in water