Läs mer
Buffertlösning, pH 4,00, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
pH:
4,00 vid 20 °C
4,00 vid 25 °C
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Beskrivning
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
- Spårbar till SRM för NIST
- Certifiering till ISO 9001:2008
- Ackrediterad till ISO 17025
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| pH | 4,00 vid 25 °C |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Lösningstyp | pH Buffer |
| Odör | Characteristic |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Löslighetsinformation | Fully miscible in water |