Learn More
Buffertlösning pH 4, Scharlab
Artikelnummer. 11349893
Click to view available options
Kvantitet:
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 L
250ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11349893
Marke: Scharlab SO10040250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Kaliumväteftalatbuffert för användning vid kalibrering av pH-mätare inom analytisk kemi.
Standardbuffertlösningar framställs med hjälp av gravimetriska och volumetriska förfaranden. Batchvärdet bestäms genom mätning med en kombinationsglaselektrod mot fempunktskalibrering enligt DIN 19268. Denna pH-buffertlösning är spårbar till standardreferensmaterial från NIST .
Chemische Identifikatoren
Synonym Potassium hydrogen phthalate buffer
Spezifikation
Densitet 1.01g/cm3
pH 4.00
Fysisk form Lösning
Kvantitet 250 mL
Formulering Per liter: 10.21g Potassium hydrogen phthalate. Contains preservative.
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Löslighetsinformation Miscible in water (20°C)
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt