missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Buffertlösning pH 4, Scharlab

Produktkod. p-7083571
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11349893

Brand: Scharlab SO10040250

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kaliumväteftalatbuffert för användning vid kalibrering av pH-mätare inom analytisk kemi.

Standardbuffertlösningar framställs med hjälp av gravimetriska och volumetriska förfaranden. Batchvärdet bestäms genom mätning med en kombinationsglaselektrod mot fempunktskalibrering enligt DIN 19268. Denna pH-buffertlösning är spårbar till standardreferensmaterial från NIST .

Kemiska identifierare

Synonym Potassium hydrogen phthalate buffer

Specifikationer

Densitet 1.01g/cm3
pH 4.00
Fysisk form Lösning
Kvantitet 250 mL
Formulering Per liter: 10.21g Potassium hydrogen phthalate. Contains preservative.
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Löslighetsinformation Miscible in water (20°C)
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.