Läs mer
Buffertlösning pH 7, Scharlab
Produktkod. p-7083572
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Produktkod. 11329903
Brand: Scharlab SO10070250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att passa reaktionsmediets pH, för kalibrering av pH-mätare och i analytisk kemi.
Standardbuffertlösningar framställs med hjälp av gravimetriska och volumetriska förfaranden. Batchvärdet bestäms genom mätning med en kombinationsglaselektrod mot fempunktskalibrering enligt DIN 19268. Denna pH-buffertlösning är spårbar till standardreferensmaterial från NIST .
Specifikationer
Smältpunkt -5°C
Kokpunkt 109°C
Densitet 1.01g/cm3
pH 7.00
Fysisk form Lösning
Kvantitet 250 mL
Formulering Per liter: 3.54g Potassium dihydrogen phosphate, 14.7g Disodium hydrogen phosphate. Contains preservative.
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Löslighetsinformation Miscible in water (20°C)